Stampa…
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9750-1G PC9750-25G PC9750-5G
APOSPC9750-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9750-1G APOSPC9750-25G APOSPC9750-5G
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Formula: C₁₂H₁₀FNO
Peso molecolare: 203,21 g/mol
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01312350
CAS Number: 36160-82-4