Stampa…
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9743-1G PC9743-5G PC9743-10G
APOSPC9743-1GEA 29 EUR
APOSPC9743-1G APOSPC9743-5G APOSPC9743-10G
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Peso molecolare: 175.0900 g/mol
Punto di fusione: 46…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458165
CAS Number: 151414-46-9