2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9740-1G
PC9740-5G
APOSPC9740-1GEA
164
EUR
APOSPC9740-1G
APOSPC9740-5G
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formula:
C₁₃H₉F₃N₂O Peso molecolare: 266,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04037908 CAS Number: 88283-34-5 |