Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
PC9734-100G PC9734-25G PC9734-5G
APOSPC9734-100GEA 133 EUR
APOSPC9734-100G APOSPC9734-25G APOSPC9734-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
2-(Trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 69…71 °C/60mmHg
Densità: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236324
CAS Number: 32858-93-8