Stampa…
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9731-1G PC9731-500MG PC9731-5G
APOSPC9731-1GEA 71.5 EUR
APOSPC9731-1G APOSPC9731-500MG APOSPC9731-5G
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Punto di fusione: 159…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074503
CAS Number: 443-75-4