Stampa…
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9728-1G PC9728-5G
APOSPC9728-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9728-1G APOSPC9728-5G
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
4,4,4-Trifluorobutylamine
Formula: C₄H₈F₃N
Punto di ebollizione: 90…94 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213030
CAS Number: 819-46-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II