Stampa…
6-chloro-5-fluoroindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoroindole
PC9724-1G PC9724-250MG
APOSPC9724-1GEA 39.4 EUR
APOSPC9724-1G APOSPC9724-250MG
6-chloro-5-fluoroindole
6-chloro-5-fluoroindole
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,583 g/mol
Punto di fusione: 104…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074496
CAS Number: 122509-72-2