Stampa…
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9723-1G PC9723-25G PC9723-5G
APOSPC9723-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9723-1G APOSPC9723-25G APOSPC9723-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Punto di fusione: 150…155 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236589
CAS Number: 177480-81-8