Stampa…
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9714-25G PC9714-5G
APOSPC9714-25GEA 270 EUR
APOSPC9714-25G APOSPC9714-5G
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₃INO₂
Punto di fusione: 61…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08282788
CAS Number: 393-10-2