Stampa…
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoropyridin-4-amine
PC9706-1G PC9706-5G PC9706-250MG
APOSPC9706-1GEA 119 EUR
APOSPC9706-1G APOSPC9706-5G APOSPC9706-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
4-Amino-2,6-difluoropyridine
Formula: C₅H₄F₂N₂
Peso molecolare: 130,098 g/mol
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436089
CAS Number: 63489-58-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III