Stampa…
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9701-1G PC9701-5G
APOSPC9701-1GEA 58.2 EUR
APOSPC9701-1G APOSPC9701-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formula: C₅BrF₄N
Peso molecolare: 229,97 g/mol
Punto di ebollizione: 134…135 °C
Densità: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075169
CAS Number: 3511-90-8