Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
PC9696-1G PC9696-5G PC9696-250MG
APOSPC9696-1GEA 94.5 EUR
APOSPC9696-1G APOSPC9696-5G APOSPC9696-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone 95+%
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone
Formula: C₁₀H₁₀FNO
Peso molecolare: 179,19 g/mol
Punto di fusione: 54…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138504
CAS Number: 54660-08-1