Stampa…
4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9694-1G PC9694-5G
APOSPC9694-1GEA 111 EUR
APOSPC9694-1G APOSPC9694-5G
4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene 97%
4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene
Formula: C₄H₅BrF₂
Punto di ebollizione: 97…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038266
CAS Number: 147804-02-2
UN: 1993
ADR: 3,III