Stampa…
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
PC9685-25G PC9685-5G PC9685-100G
APOSPC9685-25GEA 199 EUR
APOSPC9685-25G APOSPC9685-5G APOSPC9685-100G
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆FNO
Peso molecolare: 163,15 g/mol
Punto di fusione: 173…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00069703
CAS Number: 2795-41-7