Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9677-1G PC9677-250MG
APOSPC9677-1GEA 109 EUR
APOSPC9677-1G APOSPC9677-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅HF₄NO
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00981885
CAS Number: 2693-66-5