1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9674-5G
PC9674-1G
PC9674-10G
APOSPC9674-5GEA
21.9
EUR
APOSPC9674-5G
APOSPC9674-1G
APOSPC9674-10G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Formula:
C₆H₃BrClF Punto di fusione: 29 °C Densità: 1,7 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038306 CAS Number: 883499-24-9 |