Stampa…
2,4,5-Trifluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9672-1G PC9672-5G
APOSPC9672-1GEA 87.3 EUR
APOSPC9672-1G APOSPC9672-5G
2,4,5-Trifluorophenol 98%
2,4,5-Trifluorophenol
Formula: C₆H₃F₃O
Peso molecolare: 148,08 g/mol
Punto di fusione: 37…42 °C
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061215
CAS Number: 2268-16-8
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III