Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9670-5G PC9670-10G
APOSPC9670-5GEA 26.1 EUR
APOSPC9670-5G APOSPC9670-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₉H₆F₆O
Punto di ebollizione: 158…160 °C
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00728736
CAS Number: 349-60-0
UN: 1993
ADR: 3,III