Stampa…
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-fluorophenylacetonitrile
PC9669-25G PC9669-5G
APOSPC9669-25GEA 249 EUR
APOSPC9669-25G APOSPC9669-5G
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458154
CAS Number: 501420-63-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III