Stampa…
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9668-100G PC9668-25G PC9668-5G
APOSPC9668-100GEA 522 EUR
APOSPC9668-100G APOSPC9668-25G APOSPC9668-5G
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Punto di ebollizione: 130 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037367
CAS Number: 78239-71-1
UN: 3261
ADR: 8,II