Stampa…
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
PC9667-1G PC9667-5G PC9667-25G
APOSPC9667-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9667-1G APOSPC9667-5G APOSPC9667-25G
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412241
CAS Number: 15017-52-4
UN: 3261
ADR: 8,III