2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₄F₃NO₄ Punto di fusione: 134…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007142 CAS Number: 320-94-5 |