Stampa…
4-Fluoroindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-1H-indole
PC9665-1G PC9665-5G PC9665-10G
APOSPC9665-1GEA 17.6 EUR
APOSPC9665-1G APOSPC9665-5G APOSPC9665-10G
4-Fluoroindole
4-Fluoroindole
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/0,4mmHg
Punto di fusione: 29…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00055992
CAS Number: 387-43-9