Stampa…
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluorophenylisothiocyanate, Isothiocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
PC9664-1G PC9664-25G PC9664-5G
APOSPC9664-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9664-1G APOSPC9664-25G APOSPC9664-5G
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃F₂NS
Peso molecolare: 171,17 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00175109
CAS Number: 113028-75-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III