Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9659-10G
PC9659-1G
PC9659-5G
APOSPC9659-10GEA
376
EUR
APOSPC9659-10G
APOSPC9659-1G
APOSPC9659-5G
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate
Formula:
C₁₂H₁₀F₆O₄ Punto di fusione: 40…41 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236693 CAS Number: 35480-31-0 |