Stampa…
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9654-25G PC9654-5G
APOSPC9654-25GEA 429 EUR
APOSPC9654-25G APOSPC9654-5G
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene
Formula: C₄Br₂F₆
Peso molecolare: 321,85 g/mol
Punto di ebollizione: 104…106 °C
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862090
CAS Number: 384-51-0