Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9652-1G PC9652-5G
APOSPC9652-1GEA 20.5 EUR
APOSPC9652-1G APOSPC9652-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 247170-27-0