Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9649-1G PC9649-25G PC9649-5G
APOSPC9649-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9649-1G APOSPC9649-25G APOSPC9649-5G
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076409
CAS Number: 886499-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III