Stampa…
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromotetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC9642-25G PC9642-5G
APOSPC9642-25GEA 306 EUR
APOSPC9642-25G APOSPC9642-5G
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene 97%
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene
Formula: F₂CCFOCF₂CF₂Br
Peso molecolare: 276,94 g/mol
Punto di ebollizione: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02183517
CAS Number: 85737-06-0
EINECS: 288-516-4