Stampa…
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acryloyl chloride
PC9640-1G PC9640-5G PC9640-25G
APOSPC9640-1GEA 46.6 EUR
APOSPC9640-1G APOSPC9640-5G APOSPC9640-25G
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride 97%
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride
Formula: C₁₀H₆ClF₃O
Peso molecolare: 234,602 g/mol
Punto di ebollizione: 148 °C
Densità: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075514
CAS Number: 64379-91-5
UN: 3265
ADR: 8,II