Stampa…
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
PC9638-1G PC9638-5G PC9638-10G
APOSPC9638-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9638-1G APOSPC9638-5G APOSPC9638-10G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆FNO
Peso molecolare: 163.15 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00022719
CAS Number: 2338-71-8