Stampa…
2,5-Difluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane
PC9634-1G PC9634-25G PC9634-5G
APOSPC9634-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9634-1G APOSPC9634-25G APOSPC9634-5G
2,5-Difluorophenylboronic acid 98%
2,5-Difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Peso molecolare: 157,91 g/mol
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863171
CAS Number: 193353-34-3