Stampa…
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluoroethanamine hydrochloride
PC9627-1G PC9627-5G
APOSPC9627-1GEA 23.4 EUR
APOSPC9627-1G APOSPC9627-5G
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride 98%
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride
Formula: C₂H₆ClF₂N
Peso molecolare: 117,53 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038283
CAS Number: 79667-91-7