Stampa…
2-Ammino-5-fluorofenolo 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9625-25G PC9625-5G PC9625-100G
APOSPC9625-25GEA 59.7 EUR
APOSPC9625-25G APOSPC9625-5G APOSPC9625-100G
2-Ammino-5-fluorofenolo 97%
2-Ammino-5-fluorofenolo
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,12 g/mol
Punto di fusione: 135…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671759
CAS Number: 53981-24-1