Stampa…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9620-1G PC9620-25G PC9620-5G
APOSPC9620-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9620-1G APOSPC9620-25G APOSPC9620-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Punto di fusione: 209…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126332
CAS Number: 915071-41-9