Stampa…
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9619-25G PC9619-100G
APOSPC9619-25GEA 188 EUR
APOSPC9619-25G APOSPC9619-100G
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene 98%
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Br₂F
Peso molecolare: 253,9 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070780
CAS Number: 2369-37-1