Stampa…
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9618-25G PC9618-5G PC9618-1G
APOSPC9618-25GEA 389 EUR
APOSPC9618-25G APOSPC9618-5G APOSPC9618-1G
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂BrClF₂O₂S
Punto di ebollizione: 265…267 °C
Densità: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094561
CAS Number: 351003-42-4
UN: 3265
ADR: 8,II