Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9616-100G PC9616-25G PC9616-5G
APOSPC9616-100GEA 314 EUR
APOSPC9616-100G APOSPC9616-25G APOSPC9616-5G
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
Peso molecolare: 230,59 g/mol
Punto di ebollizione: 76…77 °C
Densità: 1,658 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 23,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094559
CAS Number: 351003-43-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III