Stampa…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9615-100G PC9615-25G PC9615-5G
APOSPC9615-100GEA 127 EUR
APOSPC9615-100G APOSPC9615-25G APOSPC9615-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Peso molecolare: 162,11 g/mol
Punto di fusione: 85…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093868
CAS Number: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III