Stampa…
Methoxyflurane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
PC9601-25G PC9601-5G PC9601-1G
APOSPC9601-25GEA 473 EUR
APOSPC9601-25G APOSPC9601-5G APOSPC9601-1G
Methoxyflurane
Methoxyflurane
Formula: C₃H₄Cl₂F₂O
Peso molecolare: 164,961 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104,5 °C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,426 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040144
CAS Number: 76-38-0
UN: 3271
ADR: 3,III