Stampa…
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl chloride
PC9598-1G PC9598-5G
APOSPC9598-1GEA 40.8 EUR
APOSPC9598-1G APOSPC9598-5G
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
Formula: C₇H₃ClF₄
Punto di ebollizione: 125 °C/7mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 21622-18-4
UN: 3265
ADR: 8,III