Stampa…
5-Fluoro-2-iodotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9595-100G PC9595-500G
APOSPC9595-100GEA 60.1 EUR
APOSPC9595-100G APOSPC9595-500G
5-Fluoro-2-iodotoluene
5-Fluoro-2-iodotoluene
Formula: C₇H₆FI
Punto di ebollizione: 138…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039397
CAS Number: 66256-28-8