Stampa…
3-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-2-fluorophenyl)borane, 3-Chloro-2-fluorophenylboronic Acid, 3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
PC9594-1G PC9594-5G PC9594-25G
APOSPC9594-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9594-1G APOSPC9594-5G APOSPC9594-25G
3-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
3-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Peso molecolare: 174,37 g/mol
Punto di fusione: 223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664224
CAS Number: 352535-82-1