Stampa…
N-Boc-4-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (4-fluorophenyl)carbamate, 4-Fluoroaniline, N-BOC protected
PC9591-1G PC9591-5G PC9591-25G
APOSPC9591-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9591-1G APOSPC9591-5G APOSPC9591-25G
N-Boc-4-fluoroaniline 98%
N-Boc-4-fluoroaniline
Formula: C₁₁H₁₄FNO₂
Peso molecolare: 211,2328 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07127707
CAS Number: 60144-53-8