3-Fluoro-2-butanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC9588-1G
PC9588-5G
APOSPC9588-1GEA
176
EUR
APOSPC9588-1G
APOSPC9588-5G
3-Fluoro-2-butanone 97%
3-Fluoro-2-butanone
Formula:
C₄H₇FO Peso molecolare: 90,1 g/mol Punto di ebollizione: 74…76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862088 CAS Number: 814-79-9 UN: 1224 ADR: 3,II |