Stampa…
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9586-25G PC9586-1G PC9586-5G
APOSPC9586-25GEA 250 EUR
APOSPC9586-25G APOSPC9586-1G APOSPC9586-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₅F₃
Peso molecolare: 170,134 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C/2mmHg
Densità: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 20,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861903
CAS Number: 705-31-7
UN: 1993
ADR: 3,III