Stampa…
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC9585-1G PC9585-25G PC9585-5G
APOSPC9585-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9585-1G APOSPC9585-25G APOSPC9585-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₅F₃
Peso molecolare: 170,13 g/mol
Punto di ebollizione: 45 °C/8mmHg
Densità: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00467313
CAS Number: 704-41-6
UN: 1993
ADR: 3,III