Stampa…
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9584-1G PC9584-5G PC9584-25G
APOSPC9584-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9584-1G APOSPC9584-5G APOSPC9584-25G
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Punto di ebollizione: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631584
CAS Number: 66417-30-9