Stampa…
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9581-25G PC9581-5G
APOSPC9581-25GEA 51 EUR
APOSPC9581-25G APOSPC9581-5G
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
Peso molecolare: 247,01 g/mol
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782076
CAS Number: 887266-99-1