Stampa…
5-Fluorobenzoxazole 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9577-1G PC9577-250MG PC9577-5G
APOSPC9577-1GEA 78.6 EUR
APOSPC9577-1G APOSPC9577-250MG APOSPC9577-5G
5-Fluorobenzoxazole 97+%
5-Fluorobenzoxazole
Formula: C₇H₄FNO
Peso molecolare: 137,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458151
CAS Number: 221347-71-3